Få mere at vide
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine, 98%
Artikelnummer. 15451558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451558 1 g 1g
15461558 5 g 5g
15471558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55337.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23145-88-2 | C11H15ClN2 | 210.705 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23145-88-2
Molekylær formel C11H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 210.705
MDL nummer MFCD00040791
InChI nøgle GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
IUPAC navn 1-[(4-chlorphenyl)methyl]piperazin
SMIL C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.140 g/mL
Kogepunkt 104°C to 106°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.558
Mængde 1 g
FN nummer UN3267
Formel vægt 210.71
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske