Få mere at vide
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10444515 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10444515 5 g Glass bottle 5g
10288373 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444515 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 23145-88-2
Molekylær formel C11H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 210.705
MDL nummer MFCD00040791
InChI nøgle GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
IUPAC navn 1-[(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
SMIL C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 104.0°C to 106.0°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5560 to 1.5580
Mængde 5 g
Formel vægt 210.71
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.