Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.1400g/mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Brydningsindeks | 1.5560 to 1.5580 (20°C, 589nm) |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |