Få mere at vide
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, 90-95%
Artikelnummer. 10656482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656482 5 g Glasflaske 5g
10489780 25 g Glasflaske 25g
11946511 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10656482 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 303-26-4 | C17H19ClN2 | 286.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303-26-4
Molekylær formel C17H19ClN2
Molekylvægt (g/mol) 286.79
InChI nøgle UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
PubChem CID 9340
IUPAC navn 1-[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
SMIL C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Smeltepunkt 65.0°C to 75.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 178.0°C to 180.0°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% min. (on dry substance) (Tertiary base)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 286.79
Procent renhed 90 to 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.