Få mere at vide
1-(4-Carboxybutyl)-3,7-dimethylxanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Carboxybutyl)-3,7-dimethylxanthine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4O4/c1-14-7-13-10-9(14)11(19)16(12(20)15(10)2)6-4-3-5-8(17)18/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18) |
| Formel vægt | 280.1172 |