CAS RN 38975-44-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-(4-Carboxybutyl)-3,7-dimethylxanthine, TRC
CAS: 38975-44-9 Molekylær formel: C12H16N4O4 Molekylvægt (g/mol): 280.28 Synonym: 1-(4'-Carboxybutyl)-3,7-dimethylxanthine,2,3,6,7-Tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purine-1-pentanoic Acid,Pentoxifylline M4 IUPAC navn: 5-(3,7-dimethyl-2,6-dioxopurin-1-yl)pentanoic acid SMIL: CN1C(=O)N(CCCCC(=O)O)C(=O)c2c1ncn2C