Få mere at vide
1,4-Butanediol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898560
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15898560 1 L -
15808570 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15898560 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8015321000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-63-4
Grad Research
Molekylær formel HO(CH2)4OH
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Tekniske data
Smeltepunkt 19.5°C to 20.0°C
Tæthed 1.02 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 228°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002968
Mængde 1 L
Synonym 1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol, 1,4-Butanediol