Få mere at vide
1,4-butanediol, 99%
Artikelnummer. 11456720
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1000g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456720 1000 g 1000g
11382176 250 g -
11466720 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03491.0B
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 110-63-4 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
1,4-butandiol bruges almindeligvis som opløsningsmiddel i den kemiske industri til fremstilling af gamma-butyrolacton og elastiske fibre som spandex. Det bruges som tværbindingsmiddel til termoplastiske urethaner, polyesterblødgørere, maling og belægninger. Det gennemgår dehydrering i nærværelse af fosforsyre-udbyttet teterahydrofuran, som er et vigtigt opløsningsmiddel, der bruges til forskellige anvendelser. Det fungerer som et mellemprodukt og bruges til fremstilling af polytetramethylenetherglycol (PTMEG), polybutylenterephthalat (PBT) og polyurethan (PU). Det finder anvendelse som et industrielt rengøringsmiddel og en limfjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-butandiol er almindeligt anvendt som opløsningsmiddel i den kemiske industri til fremstilling af gamma-butyrolacton og elastiske fibre som spandex. Det bruges som tværbindingsmiddel til termoplastiske urethaner, polyesterblødgørere, maling og belægninger. Det gennemgår dehydrering i nærværelse af fosforsyre-udbyttet teterahydrofuran, som er et vigtigt opløsningsmiddel, der bruges til forskellige anvendelser. Det fungerer som et mellemprodukt og bruges til fremstilling af polytetramethylenetherglycol (PTMEG), polybutylenterephthalat (PBT) og polyurethan (PU). Det finder anvendelse som et industrielt rengøringsmiddel og en limfjerner.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, dimethylsulfoxid og glycolethere. Let blandbar med diethylether. Ikke blandbar med alifatiske og aromatiske kulbrinter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-63-4
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00002968
InChI nøgle WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3
PubChem CID 8064
ChEBI CHEBI:41189
IUPAC navn butan-1,4-diol
SMIL OCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanediol
Smeltepunkt 19 °C til 20 °C
Tæthed 1.017
Kogepunkt 229 °C til 230 °C
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 1000 g
Beilstein 1633445
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blander med vand, ethanol, dimethylsulfoxid og glykolæter. Let blandet med diethylether. Ublandelig med alifatiske og aromatiske kulbrinter.
Formel vægt 90.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Butanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol