Få mere at vide
1,4-butanediol, 99%
Beskrivelse
1,4-butandiol bruges almindeligvis som opløsningsmiddel i den kemiske industri til fremstilling af gamma-butyrolacton og elastiske fibre som spandex. Det bruges som tværbindingsmiddel til termoplastiske urethaner, polyesterblødgørere, maling og belægninger. Det gennemgår dehydrering i nærværelse af fosforsyre-udbyttet teterahydrofuran, som er et vigtigt opløsningsmiddel, der bruges til forskellige anvendelser. Det fungerer som et mellemprodukt og bruges til fremstilling af polytetramethylenetherglycol (PTMEG), polybutylenterephthalat (PBT) og polyurethan (PU). Det finder anvendelse som et industrielt rengøringsmiddel og en limfjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-butandiol er almindeligt anvendt som opløsningsmiddel i den kemiske industri til fremstilling af gamma-butyrolacton og elastiske fibre som spandex. Det bruges som tværbindingsmiddel til termoplastiske urethaner, polyesterblødgørere, maling og belægninger. Det gennemgår dehydrering i nærværelse af fosforsyre-udbyttet teterahydrofuran, som er et vigtigt opløsningsmiddel, der bruges til forskellige anvendelser. Det fungerer som et mellemprodukt og bruges til fremstilling af polytetramethylenetherglycol (PTMEG), polybutylenterephthalat (PBT) og polyurethan (PU). Det finder anvendelse som et industrielt rengøringsmiddel og en limfjerner.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, dimethylsulfoxid og glycolethere. Let blandbar med diethylether. Ikke blandbar med alifatiske og aromatiske kulbrinter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Butanediol |
| Smeltepunkt | 19 °C til 20 °C |
| Tæthed | 1.017 |
| Kogepunkt | 229 °C til 230 °C |
| Flammepunkt | 135 °C (275 °F) |
| Brydningsindeks | 1.446 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1633445 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Blander med vand, ethanol, dimethylsulfoxid og glykolæter. Let blandet med diethylether. Ublandelig med alifatiske og aromatiske kulbrinter. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,4-Butanediol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol