Få mere at vide
1-(4-Bromphenyl)octan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692813
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10692813 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10049231 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10242442 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692813 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09864DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51554-93-9
Molekylær formel C14H21Br
Molekylvægt (g/mol) 269.226
MDL nummer MFCD00038348
InChI nøgle OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
IUPAC navn 1-brom-4-octylbenzen
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromophenyl)octane
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel BrC6H4(CH2)7CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 269.22
Procent renhed 97%