Få mere at vide
1-(4-Bromphenyl)hexan, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Bromophenyl)hexane |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | BrC6H4(CH2)5CH3 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 241.17 |
| Procent renhed | 97% |