Få mere at vide
1-(4-Bromphenyl)hexan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481484
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10481484 1 g 1g
10061464 10 g 10g
10631036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10481484 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09866DA
Kemiske identifikatorer
CAS 23703-22-2
Molekylær formel C12H17Br
Molekylvægt (g/mol) 241.17
MDL nummer MFCD00061114
InChI nøgle MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC navn 1-brom-4-hexylbenzen
SMIL CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromophenyl)hexane
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel BrC6H4(CH2)5CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 241.17
Procent renhed 97%