Få mere at vide
(+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, 96%
Artikelnummer. 11392657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392657 1 g 1g
11302667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11848.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24358-62-1 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24358-62-1
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.079
MDL nummer MFCD00025548
InChI nøgle SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl ethylamine, 1-4-bromophenyl ethanamine, 4-bromo-alpha-methylbenzylamine, 4-bromo-alpha-phenethylamine, 1-4-bromophenyl ethan-1-amine, 1-4-bromophenyl ethyl amine, --1-4-bromophenyl ethylamine, +-p-bromo-.alpha.-phenethylamine, 1-amino-1-4-bromophenyl ethane, +/--1-4-bromophenyl ethylamine
PubChem CID 91175
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)ethanamin
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Tæthed 1.397
Kogepunkt 140°C to 145°C (30 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.567
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2412318
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 200.08
Procent renhed 96%