Få mere at vide
(+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11382647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382647 1 g 1g
11392647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11836.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207974-15-0
Molekylær formel C9H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 226.07
MDL nummer MFCD00041411
InChI nøgle AKVAGWOVWQDTAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-bromo-4-1-isocyanatoethyl benzene, +/--1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, acmc-20apkr, s-1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, acmc-20api1, acmc-1c9h0, 1-4-bromophenyl ethanisocyanate, 1-4-bromophenyl ethyl isocyanate, 1-bromanyl-4-1-isocyanatoethyl benzene, 1-bromo-4-1-isocyanato-ethyl-benzene
PubChem CID 610983
IUPAC navn 1-bromo-4-(1-isocyanatoethyl)benzene
SMIL CC(N=C=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethyl isocyanate
Kogepunkt 145°C to 147°C (7 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Formel vægt 226.08
Procent renhed 97%