Få mere at vide
1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346324
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346324 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10021434 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346324 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68210CB
Kemiske identifikatorer
CAS 62546-27-4
Molekylær formel C11H11BrN2
Molekylvægt (g/mol) 251.127
MDL nummer MFCD09817558
InChI nøgle ATCMNDCOEJOOSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl, acmc-209n4v
PubChem CID 24229761
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)-3,5-dimethylpyrazol
SMIL CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)Br)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromophenyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 251.13
Procent renhed 97%