Få mere at vide
1-(4-Bromphenyl)-2-hydroxyethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181082
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10181082 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10467442 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181082 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00596DA
Kemiske identifikatorer
CAS 3343-45-1
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00174275
InChI nøgle FGROGLJVXNYNQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethan-1-one, ethanone,1-4-bromophenyl-2-hydroxy, 1-4-bromophenyl-2-hydroxy-1-ethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethane-1-one, p-bromphenacylalkohol, zlchem 616, bromophenylhydroxyethanone, p-bromo-a-hydroxy acetophenone, 4-bromobenzoyl methanol
PubChem CID 520633
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)-2-hydroxyethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CO)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel BrC6H4C(O)CH2OH
Mængde 1 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 97%