Få mere at vide
1-(4-Bromphenoxy)hexan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679214
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10679214 1 g 1g
10382283 10 g 10g
10128852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10679214 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09795DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 30752-19-3
Molekylær formel C12H17BrO
Molekylvægt (g/mol) 257.171
InChI nøgle GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
PubChem CID 520492
IUPAC navn 1-brom-4-hexoxybenzen
SMIL CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromophenoxy)hexane
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 257.17