Få mere at vide
1-[4-(brommethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10009231
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10009231 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10304142 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10009231 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18608CB
Kemiske identifikatorer
CAS 58419-69-5
Molekylær formel C9H8BrN3
Molekylvægt (g/mol) 238.088
MDL nummer MFCD04113600
InChI nøgle NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl, 1-4-bromomethylphenyl-1h-1,2,4-triazole, zlchem 1040, 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazol, 1-4-bromomethyl-phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromo-methyl phenyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 2776489
IUPAC navn 1-[4-(brommethyl)phenyl]-1,2,4-triazol
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)N2C=NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1, 2, 4-triazole hydrobromide hydrate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 319
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.