Få mere at vide
1-(4-brombutoxy)-4-nitrobenzen, 85 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10660925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10660925 5 g Glasflaske 5g
10200363 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10660925 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385300050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 55502-03-9
Molekylær formel C10H12BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 274.11
MDL nummer MFCD00980317
InChI nøgle DBRBCFJUEVSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobutoxy-4-nitrobenzene, 4-nitrophenoxybutyl bromide
PubChem CID 2063669
IUPAC navn 1-(4-brombutoxy)-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37 °C til 40 °C
Farve Beige til Brun
Kogepunkt 165 °C til 170 °C (0,5 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NO2C6H4O(CH2)4Br
Mængde 5 g
Formel vægt 274.11
Procent renhed 85%
Fysisk form Vedhængende stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.