Få mere at vide
1-(4-brombutoxy)-4-nitrobenzen, 85 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10200363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10200363
Brand: Thermo Scientific Acros 385300250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 55502-03-9
Molekylær formel C10H12BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 274.11
MDL nummer MFCD00980317
InChI nøgle DBRBCFJUEVSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobutoxy-4-nitrobenzene, 4-nitrophenoxybutyl bromide
PubChem CID 2063669
IUPAC navn 1-(4-brombutoxy)-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Farve Beige til Brun
Kogepunkt 165°C to 170°C (0.5 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NO2C6H4O(CH2)4Br
Mængde 25 g
Formel vægt 274.11
Procent renhed 85%
Fysisk form Adhering Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.