Få mere at vide
1-(4-brombenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10022464
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10022464 5 g 5g
10278812 250 mg 250mg
10288812 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10022464 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07389DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 845885-94-1
Molekylær formel C11H10BrN3O2
Molekylvægt (g/mol) 296.124
MDL nummer MFCD06659088
InChI nøgle FJFFHBYCFJNIAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobenzyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-4-triazolecarboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyltriazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromo-benzyl-5-methyl-1h-1,2,3 triazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2794828
IUPAC navn 1-[(4-bromphenyl)methyl]-5-methyltriazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N=NN1CC2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 296.12
Procent renhed 97%