Få mere at vide
1-(4-brombenzyl)-4-methylperhydro-1,4-diazepin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10422664
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10422664 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11356795 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10422664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55810DA
Kemiske identifikatorer
CAS 280560-78-3
Molekylær formel C13H19BrN2
Molekylvægt (g/mol) 283.213
MDL nummer MFCD00810550
InChI nøgle WQUWRVLHCKJAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-4-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-4-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5258520, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl
PubChem CID 763047
IUPAC navn 1-[(4-bromphenyl)methyl]-4-methyl-1,4-diazepan
SMIL CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 283.21
Procent renhed 97%