Få mere at vide
1-(4-brombenzyl)-1,4-diazepan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10539722
Skift visning
Amber glasflaske; 1g
Artikelnummer.
10539722 Amber glasflaske; 1g
1 options
Artikelnummer. 10539722 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07198DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromobenzyl)-1, 4-diazepane
CAS 690632-73-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H17BrN2
MDL nummer MFCD03407498
Mængde 1 g
Synonym 1-4-bromobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-bromophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-b-bromophenyl methyl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro
InChI nøgle PUTBARDRYLXING-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=C(CN2CCCNCC2)C=C1
IUPAC navn 1-[(4-bromphenyl)methyl]-1,4-diazepan
Molekylvægt (g/mol) 269.19
PubChem CID 2794807
Formel vægt 269.18
Procent renhed 95%