Få mere at vide
1-(4-bromo-3-fluorophenyl)cyclopropancarbonitril, 96%
Artikelnummer. 15444966
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444966 250 mg 250mg
15434966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15444966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59323.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 749269-73-6 | C10H7BrFN | 240,075 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 749269-73-6
Molekylær formel C10H7BrFN
Molekylvægt (g/mol) 240.075
MDL nummer MFCD19692057
InChI nøgle KVWJVBSLLYGPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-3-fluorophenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-4-bromo-3-fluorophenyl cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-4-bromo-3-fluorophenyl, acmc-209owe, 4-bromo-3-fluorophenylcyclopropanenitrile
PubChem CID 11715667
IUPAC navn 1-(4-brom-3-fluorphenyl)cyclopropan-1-carbonitril
SMIL C1CC1(C#N)C2=CC(=C(C=C2)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 240.07
Procent renhed 96%