Få mere at vide
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzen, 99%
Artikelnummer. 11488337
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488337 25 g 25g
11478337 5 g 5g
11494220 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18411.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 433-19-2 | C8H4F6 | 214,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433-19-2
Molekylær formel C8H4F6
Molekylvægt (g/mol) 214.11
MDL nummer MFCD00000402
InChI nøgle PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-di trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-benzene, hexafluoro-p-xylene, p-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-bis trifluoromethyl, 1,4-bis-trifluoromethylbenzene, p-trifluoromethylbenzotrifluoride, ptf-tfm, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-p-xylene
PubChem CID 67945
IUPAC navn 1,4-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
Smeltepunkt -1 °C
Kogepunkt 116 °C til 117 °C
Flammepunkt 21 °C (69 °F)
Lugt Aromatisk
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1912445
Formel vægt 214.11
Procent renhed 99%