Få mere at vide
1,4-bis(chlormethyl)-2,5-dimethoxybenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10466862
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10466862 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10466862 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC03902DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Bis(chloromethyl)-2, 5-dimethoxybenzene
CAS 3752-97-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H12Cl2O2
Lineær formel (CH2Cl)2C6H2(OCH3)2
MDL nummer MFCD00018881
Mængde 1 g
Synonym 1,4-bis chloromethyl-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-bis chloromethyl-1,4-dimethoxybenzene, benzene, 1,4-bis chloromethyl-2,5-dimethoxy, 1,4-bis chlormethyl-2,5-dimethoxybenzene, 1,4-bis-chlormethyl-2,5-dimethoxybenzene
InChI nøgle GEUWDCJVDLHSNQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=C(C=C1CCl)OC)CCl
IUPAC navn 1,4-bis(chlormethyl)-2,5-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 235.104
PubChem CID 77357
Formel vægt 235.11
Procent renhed 97%