missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Bis(benzhydryl)piperazine, TRC

Artikelnummer. 17931005
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17931005 1 g
17914695 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17931005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4085001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 216581-01-0
Molekylær formel C30 H30 N2
Molekylvægt (g/mol) 418.57
Synonym Piperazine, 1,4-bis(diphenylmethyl)-, 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine, 1,4-Bisbenzhydrylpiperazine, 1,4-Bis(benzhydryl)piperazine
IUPAC navn 1,4-dibenzhydrylpiperazine
SMIL C1CN(CCN1C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(c4ccccc4)c5ccccc5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C30H30N2/c1-5-13-25(14-6-1)29(26-15-7-2-8-16-26)31-21-23-32(24-22-31)30(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-20,29-30H,21-24H2
Formel vægt 418.2409
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.