Få mere at vide
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15892261
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15892261 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15892261 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8416560010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 539-48-0
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Kogepunkt 230°C/13.33 hPa
MDL nummer MFCD00009821
Mængde 10 g
Synonym 1,4-Bis(aminomethyl)-benzene, 1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
Molekylvægt (g/mol) 136.19