Få mere at vide
1,4-Bis[alfa-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazindihydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15468606
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468606 250 mg 250mg
15448606 1 g 1g
15458606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63961.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 346451-15-8 | C30H30Cl4N2 | 560,384 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 346451-15-8
Molekylær formel C30H30Cl4N2
Molekylvægt (g/mol) 560.384
MDL nummer MFCD03844641
InChI nøgle DLEQNCKNBPYHEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine dihydrochloride, cetirizine impurity d, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenylmethyl-piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine dihydrochloride, 1,4-bis 4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine;dihydrochloride
PubChem CID 24720891
IUPAC navn 1,4-bis[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin;dihydrochlorid
SMIL C1CN(CCN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl)C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=C(C=C5)Cl.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis[alpha-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazine dihydrochloride
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 560.38
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof