Få mere at vide
1,4-Benzenedimethanol, 99%
Artikelnummer. 11479090
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479090 5 g 5g
11489090 25 g 25g
11499090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479090 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14405.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 589-29-7 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
1,4-Benzenedimethanol anvendes som et organisk syntesemellemprodukt. Det bruges også til fremstilling af opløselig polyphenylen og p-tolyl-methanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Benzenedimethanol anvendes som et organisk syntesemellemprodukt. Det bruges også til fremstilling af opløselig polyphenylen og p-tolyl-methanol.
Opløselighed Opløselig i ether, toluen, methanol og varmt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-29-7
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00004665
InChI nøgle BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedimethanol, p-xylylene glycol, p-xylene glycol, terephthalyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,4-xylylene glycol, 1,4-phenylenedimethanol, p-benzenedimethanol, p-xylylenediol, 1,4-dimethylolbenzene
PubChem CID 11506
IUPAC navn [4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzenedimethanol
Smeltepunkt 117°C to 121°C
Kogepunkt 138°C to 143°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2042077
Opløselighedsinformation Soluble in ether,toluene,methanol and hot water.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%