Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Benzenedimethanol |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 116,0 °C til 119,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 138,0 °C til 143,0 °C (1,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |