Få mere at vide
1,4-Benzenedimethanol, 99%
Artikelnummer. 10517953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10517953 10 g Glasflaske 10g
10519980 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10517953 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105280100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 589-29-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-29-7
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00004665
InChI nøgle BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedimethanol, p-xylylene glycol, p-xylene glycol, terephthalyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,4-xylylene glycol, 1,4-phenylenedimethanol, p-benzenedimethanol, p-xylylenediol, 1,4-dimethylolbenzene
PubChem CID 11506
IUPAC navn [4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Benzenedimethanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116.0°C to 119.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 138.0°C to 143.0°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(CH2OH)2
Mængde 10 g
Beilstein 06, 919
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,very soluble in ether & toluene
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle