Få mere at vide
1-(4-amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748304
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10748304 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10644903 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748304 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10056DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2476-29-1
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00100636
InChI nøgle QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline
PubChem CID 459296
IUPAC navn 1-(4-amino-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 151.16
Procent renhed Tech.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Technical Grade