Få mere at vide
1,4,7-Trioxacyclotridecane-8,13-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4,7-Trioxacyclotridecane-8,13-dione |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O5/c11-9-3-1-2-4-10(12)15-8-6-13-5-7-14-9/h1-8H2 |
| Formel vægt | 216.0998 |
| Procent renhed | >95% |