CAS RN 6607-34-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,4,7-Trioxacyclotridecane-8,13-dione, TRC
CAS: 6607-34-7 Molekylær formel: C10 H16 O5 Molekylvægt (g/mol): 216.23 Synonym: Adipic Acid Cyclic Diester with Diethylene Glycol,Diethylene Glycol Cyclic Adipate,Cyclic Diethylene Glycol Adipate; IUPAC navn: 1,4,7-trioxacyclotridecane-8,13-dione SMIL: O=C1CCCCC(=O)OCCOCCO1