Få mere at vide
1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| IUPAC navn | 1-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]pyrrolidin |
| Formel vægt | 287.21 |
| Procent renhed | 97% |