Få mere at vide
1-[4-(3-bromthien-2-yl)phenyl]ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205434
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10205434 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10153624 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205434 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67828DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 937796-01-5
Molekylær formel C12H9BrOS
Molekylvægt (g/mol) 281.167
MDL nummer MFCD09879973
InChI nøgle AMADTVLVNSCDKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-3-bromothien-2-yl phenyl ethanone, 1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethanone, 1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethan-1-one, 4'-3-bromothien-2-yl acetophenone
PubChem CID 24229756
IUPAC navn 1-[4-(3-bromthiophen-2-yl)phenyl]ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=C(C=CS2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(3-Bromothien-2-yl)phenyl]ethanone
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 281.17
Procent renhed 97%