missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethan-1-one, TRC

Artikelnummer. 17992455
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992455 10 mg
17981445 5 mg
17922465 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17992455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB44765010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54549-72-3
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.22
IUPAC navn 1-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethan-1-one
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8(12)9-4-6-10(7-5-9)11(2,3)13/h4-7,13H,1-3H3
Formel vægt 178.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.