Få mere at vide
1-(3-Trifluormethylphenoxy)-3-butyn-2-ol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-butyn-2-ol |
| Smeltepunkt | 30 °C til 33 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 230.19 |
| Procent renhed | 98% |