Få mere at vide
1-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-butyn-2-ol, 98%
Artikelnummer. 11475846
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475846 1 g 1g
11485846 5 g 5g
11495846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22218.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88462-65-1 | C11H9F3O2 | 230.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88462-65-1
Molekylær formel C11H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 230.19
MDL nummer MFCD02683085
InChI nøgle OPWHACCQYXGLRX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-ol, 1-3-trifluoromethyl phenoxy but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol,1-3-trifluoromethyl phenoxy, acmc-20drht, 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-o
PubChem CID 11172256
IUPAC navn 1-[3-(trifluormethyl)phenoxy]but-3-yn-2-ol
SMIL OC(COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-butyn-2-ol
Smeltepunkt 30°C to 33°C
Mængde 1 g
Formel vægt 230.19
Procent renhed 98%