Få mere at vide
1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495107
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15495107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32390.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 347194-02-9
Molekylær formel C9H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 206.164
MDL nummer MFCD06797343
InChI nøgle BWANKNAGTRWECQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-3-trifluoromethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 44891072
IUPAC navn 1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Mængde 5 g
Formel vægt 206.16
Procent renhed 97%