Få mere at vide
1,3-thiazol-2-ylmethanol, 97+%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10623595
1,3-thiazol-2-ylmethanol, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623595
5 g, Ravfarvet glasflaske, 5g
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10623595
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC09509DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 14542-12-2
Molekylær formel C4H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 115.15
MDL nummer MFCD06200855
InChI nøgle JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanolVis mereVis mindre
PubChem CID 2795213
SMIL OCC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn (1,3-thiazol-2-yl)methanol
Formel vægt 115.16
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1,3-thiazol-2-ylmethanol, 97+%, Thermo Scientific™ >