missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Propanediol, TRC

Artikelnummer. 30133116
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133116 10 g
30137596 50 g
30007633 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76032010G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 504-63-2
Kemisk navn eller materiale 1,3-Propanediol
Formel vægt 76.0524
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
IUPAC navn propane-1,3-diol
Molekylær formel C3 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 76.09
SMIL OCCCO
Synonym 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol

Tekniske data

Mængde 10 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.