Få mere at vide
1,3-propandiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propanediol |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2 |
| Formel vægt | 76.0524 |