Få mere at vide
1,3-Propanediol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15819490
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15819490 1 L
15809490 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15819490 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8074811000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-63-2
Grad Research
Molekylær formel HO(CH2)3OH
Molekylvægt (g/mol) 76.09
Tekniske data
Smeltepunkt -32°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 213°C to 215°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002949
Mængde 1 L
Synonym 1,3-Propanediol, Trimethylene glycol, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propanediol