Få mere at vide
1,3-propandiol, 99%
Artikelnummer. 11419782
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419782 250 g 250g
11409782 1000 g 1000g
11429782 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419782 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10829.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.80 DKK
    450.65 DKK / 250g
    Spare 100.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76,10 g/mol
1,3-propandiol anvendes som opløsningsmiddel til tyndfilmspræparater, til fremstilling af polymerer som polytrimethylenterephthalat, klæbemidler, laminater, belægninger, lister, alifatiske polyestere, som frostvæske og i træmaling. Det fungerer også som et reagens for vinylepoxidsynthon, til epoxidringåbning, til polymerisationsreaktioner og til naturlige produktsynteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-propandiol anvendes som opløsningsmiddel til tyndfilmspræparater, til fremstilling af polymerer som polytrimethylenterephthalat, klæbemidler, laminater, belægninger, lister, alifatiske polyestere, som frostvæske og i træmaling. Det fungerer også som et reagens for vinylepoxidsynthon, til epoxidringåbning, til polymerisationsreaktioner og til naturlige produktsynteser.
Opløselighed
Blandbar med vand og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 504-63-2
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00002949
InChI nøgle YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
IUPAC navn propan-1,3-diol
SMIL OCCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3-Propanediol
Smeltepunkt -26 °C
Tæthed 1.053
Kogepunkt 214 °C
Flammepunkt 140 °C (174 °F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 250 g
Beilstein 969155
Merck Index 14,9714
Opløselighedsinformation Blandet med vand og alkohol.
Formel vægt 76.1
Procent renhed 99%