Få mere at vide
1,3-propandiol, 99%
Beskrivelse
1,3-propandiol anvendes som opløsningsmiddel til tyndfilmspræparater, til fremstilling af polymerer som polytrimethylenterephthalat, klæbemidler, laminater, belægninger, lister, alifatiske polyestere, som frostvæske og i træmaling. Det fungerer også som et reagens for vinylepoxidsynthon, til epoxidringåbning, til polymerisationsreaktioner og til naturlige produktsynteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-propandiol anvendes som opløsningsmiddel til tyndfilmspræparater, til fremstilling af polymerer som polytrimethylenterephthalat, klæbemidler, laminater, belægninger, lister, alifatiske polyestere, som frostvæske og i træmaling. Det fungerer også som et reagens for vinylepoxidsynthon, til epoxidringåbning, til polymerisationsreaktioner og til naturlige produktsynteser.
Opløselighed
Blandbar med vand og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Propanediol |
| Smeltepunkt | -26 °C |
| Tæthed | 1.053 |
| Kogepunkt | 214 °C |
| Flammepunkt | 140 °C (174 °F) |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 969155 |
| Merck Index | 14,9714 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand og alkohol. |
| Vis mere |