Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Propanediol |
| Smeltepunkt | -32,0 °C |
| Tæthed | 1.0520g/mL |
| Kogepunkt | 214,0 °C |
| Flammepunkt | 140 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HO(CH2)3OH |
| Brydningsindeks | 1,4380 til 1,4400 |
| Vis mere |