Få mere at vide
1,3-propandiol, 98%
Artikelnummer. 10041410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10041410 1 L Glasflaske 1 L
10765781 250 mL Glasflaske 250ml
11964631 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15159173 10 L Metal tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10041410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131400010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-63-2
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00002949
InChI nøgle YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
IUPAC navn propan-1,3-diol
SMIL OCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Propanediol
Smeltepunkt -32,0 °C
Tæthed 1.0520g/mL
Kogepunkt 214,0 °C
Flammepunkt 140 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(CH2)3OH
Brydningsindeks 1,4380 til 1,4400
Mængde 1 L
Beilstein 01,475
Fieser 13,268
Merck Index 15,9885
Specifik vægtfylde 1.052
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/L vand. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, diethylether, let opløselig i benzen
Viskositet 52,7 mPa (20 °C)
Formel vægt 76.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Olieagtig væske