Få mere at vide
1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15159173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 15159173
Brand: Thermo Scientific Acros 131400100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-63-2
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00002949
InChI nøgle YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
IUPAC navn propan-1,3-diol
SMIL OCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Propanediol
Smeltepunkt -32.0°C
Tæthed 1.0520g/mL
Kogepunkt 214.0°C
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Metal tromle
Lineær formel HO(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4400
Mængde 10 L
Beilstein 01,475
Fieser 13,268
Merck Index 15,9885
Specifik vægtfylde 1.052
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L water. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether,, slightly soluble in benzene
Viskositet 52.7 mPa.s (20°C)
Formel vægt 76.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Olieagtig væske